Acide citrique monohydraté
Fournisseur: Serva
|
Attention
|
Synonyms:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid
38640.01
38640.02
38640.03
SERA38640.01EA
23
EUR
SERA38640.01
SERA38640.02
SERA38640.03
Acide citrique monohydraté
Acide citrique monohydraté
Formule:
C₆H₈O₇.H₂O MW: 210.14 g/mol Point de fusion: 135…152 °C Densité: 1.552 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 173.9 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149972 Numéro CAS: 5949-29-1 EINECS: 201-069-1 Merck Index: 13,02350 |