Imprimer
Plomb (II) acétate trihydraté 99.999% (sur base traces de métaux), très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
317230250 317230050
ACRO317230250EA 167 EUR
ACRO317230250 ACRO317230050
Plomb (II) acétate trihydraté 99.999% (sur base traces de métaux), très pur
Diacétate de plomb trihydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
Point d'ébullition: 280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75 °C
Densité: 2,55 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150023
Numéro CAS: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
ONU: 1616
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.001 %