Imprimer
Plomb (II) acétate trihydraté 99+% analysis_for
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Acetic acid lead (II) salt trihydrate, Lead diacetate trihydrate
201750250 201755000 201750025
ACRO201750250EA 35.2 EUR
ACRO201750250 ACRO201755000 ACRO201750025
Plomb (II) acétate trihydraté 99+% analysis_for
Diacétate de plomb trihydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
MW: 379.34 g/mol
Point d'ébullition: 280
Point de fusion: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150023
Numéro CAS: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
ONU: 1616
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 99.0 to 103.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrate (NO3) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm