Imprimer
(S)-(-)-Limonène ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (-)-Limonene, (S)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene, L(-)-Limonene, (S)-(-)-p-Mentha-1,8-diene, (S)-(-)-Dipentene, (S)-(-)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene, (S)-(-)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene
L13244.18 L13244.30
L13244.18EA 30.8 EUR
L13244.18 L13244.30
(S)-(-)-Limonène ≥97%
(S)-(-)-Limonène
Purity: 97% CAS No.: 5989-54-8 Molecular Formula: C10H16 Formula Weight: 136.23 Flash Point: 48°(118°F) Refractive Index: 1.4720 Melting Point: -74° Boiling Point: 175-177° Beilstein Reference: 2323991 Merck Reference: 14,5493 Optical Rotation: -90° (c=10 in ethanol) UN No.: 2052 MDL No.: MFCD00001558
Formule: C₁₀H₁₆
Point d'ébullition: 175…177 °C
Point de fusion: –74 °C
Densité: 0.844
Point d'éclair: 48 °C (118 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001558
Numéro CAS: 5989-54-8
EINECS: 227-815-6
ONU: 2052
ADR: 3,III
Merck Index: 14,5493