Imprimer
(S)-(-)-Limonène 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (-)-Limonene, (S)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene, L(-)-Limonene, (S)-(-)-p-Mentha-1,8-diene, (S)-(-)-Dipentene, (S)-(-)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene, (S)-(-)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene
203731000 203735000
ACRO203731000EA 26.4 EUR
ACRO203731000 ACRO203735000
(S)-(-)-Limonène 96%
(S)-(-)-Limonène
Formule: C₁₀H₁₆
Point d'ébullition: 175 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 104…84 °C
Densité: 0.842 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001558
Numéro CAS: 5989-54-8
EINECS: 227-815-6
ONU: 2052
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05515
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4690 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific optical rotation (20°C, 589 nm) (neat) ≤ -60°