Imprimer
Acide sulfurique 3 mol/l (6 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
03278.3000 03278.2000 03278.4000 03278.5020 03278.6020
KRAF03278.3000EA 61.5 EUR
KRAF03278.3000 KRAF03278.2000 KRAF03278.4000 KRAF03278.5020 KRAF03278.6020
Acide sulfurique 3 mol/l (6 N) en solution aqueuse
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: 330
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.146 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8 II