Imprimer
Acide sulfurique 2 mol/l (4 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
198156FEA 139 EUR
198156F 198154D
Acide sulfurique 2 mol/l (4 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Densité: 1.146 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 1.998 - 2.002 mol/l
NIST traceable Confirmed