Imprimer
(+)-Bornane-2-one ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A10708.14 A10708.22 A10708.36
A10708.14EA 28.8 EUR
A10708.14 A10708.22 A10708.36
(+)-Bornane-2-one ≥98%
(+)-Bornane-2-one
Purity: 98% CAS No.: 464-49-3 Molecular Formula: C10H16O Formula Weight: 152.24 Flash Point: 65°(149°F) Odour: Camphor-like Boiling Point: 204° Beilstein Reference: 2042745 Merck Reference: 14,1732 Optical Rotation: +43° (c=10 in ethanol) UN No.: 2717 MDL No.: MFCD00064149
Formule: C₁₀H₁₆O
Point d'ébullition: 204 °C
Point de fusion: 175…180 °C
Densité: 0,990
Point d'éclair: 65 °C (149 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064149
Numéro CAS: 464-49-3
EINECS: 207-355-2
ONU: 2717
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,1732