Imprimer
Acide sulfurique solution standardisée 1.0 N en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
35655.K2 35655.M4
35655.K2EA 35 EUR
35655.K2 35655.M4
Acide sulfurique solution standardisée 1.0 N en solution aqueuse
Acide sulfurique
Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00064589
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: 330
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 3264
ADR: 8 III