Acide sulfurique solution standard 0.5 mol/l (1 N) dans l'eau
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
124240010
124240025
ACRO124240010EA
50.7
EUR
ACRO124240010
ACRO124240025
Acide sulfurique solution standard 0.5 mol/l (1 N) dans l'eau
Acide sulfurique
Formule:
H₂SO₄ Densité: 1,01 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064589 Numéro CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 ONU: 3264 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Solution |
Strength | 0.998 to 1.002 N (20°C) |