(R)-(-)-sec-Butylamine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
(R)-(-)-2-Butylamine, (R)-(-)-2-Aminobutane
L03889.03
L03889.06
L03889.MD
L03889.03EA
207
EUR
L03889.03
L03889.06
L03889.MD
(R)-(-)-sec-Butylamine 99%
(R)-(-)-sec-Butylamine
Purity: 99%
CAS No.: 13250-12-9
Molecular Formula: C4H11N
Formula Weight: 73.14
Flash Point: -19°(-2°F)
Refractive Index: 1.3930
Odour: Amine-like
pH: 12.3
Boiling Point: 63°
Beilstein Reference: 1718760
Merck Reference: 14,1544
Optical Rotation: -7.5° (neat)
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00064416
Formule:
C₄H₁₁N Point d'ébullition: 63 °C Point de fusion: –104 °C Densité: 0.722 Point d'éclair: –19 °C (–2 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064416 Numéro CAS: 13250-12-9 EINECS: 236-232-6 ONU: 2733 ADR: 3,II Merck Index: 14,1544 |