Imprimer
Acide sulfurique 0.25 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Fournisseur: REAGECON
SU20255 SU20251
REGESU20255EA 85.2 EUR
REGESU20255 REGESU20251
Acide sulfurique 0.25 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8,II