Acide sulfurique 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
30150.295EA
25.9
EUR
30150.295
30150.375
30150.320
30150.400
Acide sulfurique 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Acide sulfurique
Formule:
H₂SO₄ Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064589 Numéro CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 ONU: 2796 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.0499 - 0.0501 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |