Imprimer
Acide sulfurique 0.02 mol/l (0.04 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Fournisseur: VWR Chemicals
30146.291EA 13.5 EUR
30146.291 30146.400
Acide sulfurique 0.02 mol/l (0.04 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: 330
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.004 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.01996 - 0.02004 mol/l
NIST traceable Confirmed