Imprimer
Sodium thiosulfate 0.2 mol/l (0.2 N) aqueous solution
Fournisseur: VWR Collection
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
VWRS5722.2500EA 0 EUR
VWRS5722.2500 VWRS5722.5000
Sodium thiosulfate 0.2 mol/l (0.2 N) aqueous solution
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 48
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844