Imprimer
Sodium thiosulfate 0.2 M Na2S2O3 (0.2N) Volumetric, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
35233-1L 35233-6X1L
35233-1LEA 149 EUR
35233-1L 35233-6X1L
Sodium thiosulfate 0.2 M Na2S2O3 (0.2N) Volumetric, Fluka™
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C
Point de fusion: 48
Densité: 1.01 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002