Imprimer
Sodium thiosulfate 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
K022.1 K022.2
ROTHK022.1EA 23.9 EUR
ROTHK022.1 ROTHK022.2
Sodium thiosulfate 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 48
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844