Imprimer
Sodium hydroxyde 0.2 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse
Fournisseur: PROLABO CMP
Attention
MC309338.1000 MC309338.6010
PRLSMC309338.1000EA 0 EUR
PRLSMC309338.1000 PRLSMC309338.6010
Sodium hydroxyde 0.2 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: ∼105 °C (1013 hPa)
Densité: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,III