Sodium hydroxyde solution standard 0.2 mol/l (0.2 N) dans l'eau
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
349685000
349680025
ACRO349685000EA
26.7
EUR
ACRO349685000
ACRO349680025
Sodium hydroxyde solution standard 0.2 mol/l (0.2 N) dans l'eau
Sodium hydroxyde
Formule:
NaOH Point d'ébullition: ∼105 °C (1013 hPa) Densité: 1.01 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003548 Numéro CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Solution |
Strength | 0.1996 to 0.2004 N |