Imprimer
Plateaux de laboratoire
Fournisseur: Brand
156640 156642 156644 156646 156648 156650
BRND156640EA 13 EUR
BRND156640 BRND156642 BRND156644 BRND156646 BRND156648 BRND156650
Plateaux de laboratoire
PP, blanc.
  • Très bonne résistance chimique
  • Très bonne résistance thermique
  • Surfaces lisses faciles à nettoyer
Avec nervures sur la base. Des plateaux très polyvalents, utilisés dans une large gamme d'applications. Les nervures sur la base sont idéales pour utiliser ces plateaux comme cuvettes de développement.