Imprimer
Cryoboîtes pour congélateurs armoires/coffres, HERAfreeze®
Fournisseur: Thermo Scientific
50058604 50058908 50058911 50058914 50058916 50058917 50058918 50058919 50059050 50059063 50059067
HERA50058604EA 13.7 EUR
HERA50058604 HERA50058908 HERA50058911 HERA50058914 HERA50058916 HERA50058917 HERA50058918 HERA50058919 390-4400 390-4408 390-4411
Cryoboîtes pour congélateurs armoires/coffres, HERAfreeze®
Boîtes Boîtes pour cryotubes
Cryoboîtes pour congélateurs armoires et coffres.
Panneau de fibres de bois
Léger, souple et économique.
Polycarbonate
Robuste, souple, et résistant à la température.
Polypropylène
Robuste et autoclavable.