Imprimer
Chambres de numération BLAUBRAND® Bürker-Türk
Fournisseur: Brand
719505 719520
BRND719505EA 65.3 EUR
BRND719505 631-1159
Chambres de numération BLAUBRAND® Bürker-Türk
Lames Cellules de numération
Les grands carrés sont divisés en 16 carrés avec des côtés de 0,2 mm.
  • Lignes avec neuf grands carrés de 1 mm²
  • Grand carré central divisé en sous-groupes carrés
  • Chaque carré est divisé en 16 petits carrés avec des côtés de 0,05 mm (= 0,0025 mm²)