Imprimer
Potassium permanganate 0.2 mol/l (1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
31451.292EA 48.4 EUR
31451.292 31451.326
Potassium permanganate 0.2 mol/l (1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.1996 - 0.2004 mol/l
Traçable selon NIST Confirmé