Imprimer
Acide perchlorique 0.1 mol/l (0.1 N) anhydrous acetic acid, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. Volumetric
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
30110.264EA 36.5 EUR
30110.264 30110.297 30110.320
Acide perchlorique 0.1 mol/l (0.1 N) anhydrous acetic acid, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. Volumetric
Acide perchlorique
Formule: HClO₄
MW: 100.46 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (1013 hPa)
Point de fusion: -101
Densité: 1.050 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 40 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011325
Numéro CAS: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
ONU: 2920
ADR: 8 (3) II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.5 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed