Imprimer
Acide chlorhydrique 2 mol/l (2 N)
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
T134.1 T134.2
ROTHT134.1EA 26.9 EUR
ROTHT134.1 ROTHT134.2
Acide chlorhydrique 2 mol/l (2 N)
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8 II