Imprimer

Potassium chlorure 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse

Fournisseur: Bernd Kraft

Synonyms: Potassiumchloride

03134.3000 03134.2000 03134.5000
KRAF03134.3000EA 38.4 EUR
KRAF03134.3000 KRAF03134.2000 KRAF03134.5000
Potassium chlorure 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Potassium chlorure
Formule: KCl
MW: 74.55 g/mol
Point d'ébullition: 1420
Point de fusion: 773
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR