Imprimer
Acide chlorhydrique 0.01 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.09974.0001EA 35.8 EUR
1.09974.0001
Acide chlorhydrique 0.01 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 1789
ADR: 8,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (H2O) (undiluted)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material