Imprimer
(±)-1-Aminoindane 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A16585.03 A16585.06
A16585.03EA 39.4 EUR
A16585.03 A16585.06
(±)-1-Aminoindane 99%
(±)-1-Aminoindane
Purity: 99% CAS No.: 34698-41-4 Molecular Formula: C9H11N Formula Weight: 133.19 Flash Point: 94°(201°F) Refractive Index: 1.5620 Melting Point: 2° Boiling Point: 225° Beilstein Reference: 3196205 MDL No.: MFCD00003799
Formule: C₉H₁₁N
Point d'ébullition: 225 °C
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1,038
Point d'éclair: 94 °C (201 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003799
Numéro CAS: 34698-41-4
EINECS: 252-158-7