(±)-1-Bromo-2-méthylbutane ≥97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Stabilization:
Stabilised with potassium carbonate
H27078.14
H27078.06
H27078.14EA
701
EUR
H27078.14
H27078.06
(±)-1-Bromo-2-méthylbutane ≥97% stabilisé
(±)-1-Bromo-2-méthylbutane
Stabilized with potassium carbonate
Formule:
C₅H₁₁Br Point d'ébullition: 121…122 °C Densité: 1.223 Point d'éclair: 22 °C (79 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
5973-11-5 EINECS: 208-583-5 ONU: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,601 |