Imprimer
(±)-1,2,4-Butanetriol 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L05138.06 L05138.14
L05138.06EA 27.7 EUR
L05138.06 L05138.14
(±)-1,2,4-Butanetriol 96%
(±)-1,2,4-Butanetriol
Purity: 96% CAS No.: 3068-00-6 Molecular Formula: C4H10O3 Formula Weight: 106.12 Flash Point: 188°(370°F) Refractive Index: 1.4750 Melting Point: -20° Boiling Point: 190-191°/18mm Beilstein Reference: 1733456 MDL No.: MFCD00002929
Formule: C₄H₁₀O₃
Point d'ébullition: 190…191 °C (18 mmHg)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1.182
Point d'éclair: 188 °C (370 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002929
Numéro CAS: 3068-00-6
EINECS: 221-323-5