Imprimer
(±)-1,3-Butanediol 99%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane
107620010 107620025 107620100 107622500
ACRO107620010EA 45.8 EUR
ACRO107620010 ACRO107620025 ACRO107620100 ACRO107622500
(±)-1,3-Butanediol 99%, très pur
(±)-1,3-Butanediol
Formule: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12 g/mol
Point d'ébullition: 203…204 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –54 °C
Densité: 1.01 g/cm³
Point d'éclair: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004554
Numéro CAS: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Index: 13,01566
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA