Imprimer
Propanediol-1,2 ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
24414.296EA 44.8 EUR
24414.296 24414.321 24414.365 24414.467
Propanediol-1,2 ≥99%, TECHNICAL
Propanediol-1,2
Formule: CH₃CH(OH)CH₂OH
Point d'ébullition: 187,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –59 °C
Densité: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064272
Numéro CAS: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Indice de réfraction (20°C) 1.431 - 1.435