Imprimer
Propanediol-1,2, EMPLURA®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.22324.1000 8.22324.5000
8.22324.1000EA 45.08 EUR
8.22324.1000 8.22324.5000
Propanediol-1,2, EMPLURA®, Supelco®
Propanediol-1,2
Formule: CH₃CH(OH)CH₂OH
MW: 76.1 g/mol
Point d'ébullition: 187.6
Point de fusion: –59 °C
Densité: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 99
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064272
Numéro CAS: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM