Imprimer
(±)-2-Pentanol zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: (±)-Methyl propyl carbinol, (±)-2-Hydroxy pentane, DL-2-Pentanol, (±)-Propyl methyl carbinol
MQ200
8.07501.0100 8.07501.0500
8.07501.0100EA 33.8 EUR
8.07501.0100 8.07501.0500
(±)-2-Pentanol zS, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Pentanol
Formule: C₅H₁₂O
MW: 88.15 g/mol
Point d'ébullition: 118
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 41
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004579
Numéro CAS: 6032-29-7
EINECS: 227-907-6
ONU: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 12,07258
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc37771666c375a7768be6819fbc64e80617a202&vid=cc73accd09f3b4e43eedad1fe603cf52c119ff25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 166 g/l (20 °C)
Melting Point -50 °C
Molar Mass 88.14 g/mol
Boiling Point 119 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 3 hPa (20 °C)
Flash Point 41 °C
Refractive Index 1.4055 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 10.5 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 330 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid