Imprimer
(±)-2-Pentanol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (±)-Methyl propyl carbinol, (±)-2-Hydroxy pentane, DL-2-Pentanol, (±)-Propyl methyl carbinol
129980010 129985000 129980025
ACRO129980010EA 111 EUR
ACRO129980010 ACRO129985000 ACRO129980025
(±)-2-Pentanol 98%
(±)-2-Pentanol
Formule: C₅H₁₂O
MW: 88.15 g/mol
Point d'ébullition: 118…119 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0.812 g/cm³
Point d'éclair: 34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004579
Numéro CAS: 6032-29-7
EINECS: 227-907-6
ONU: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 12,07258
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc37771666c375a7768be6819fbc64e80617a202&vid=cc73accd09f3b4e43eedad1fe603cf52c119ff25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %
Residue after evaporation ≤0.003 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.005 %
Ketone ≤1 % (as methyl propyl ketone)