(±)-2-Octanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
(±)-2-Hydroxy octane, 2-Capryl alcohol, (±)-Methyl hexyl carbinol, (±)-Hexyl methyl carbinol, DL-2-Octanol, Octan-2-ol
Purity: 98%
CAS No.: 123-96-6
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Pleasant
Melting Point: -38°
Boiling Point: 179-180°
Beilstein Reference: 1719325
Merck Reference: 14,6752
MDL No.: MFCD00004591
Formule:
C₈H₁₈O Point d'ébullition: 179…180 °C Point de fusion: –38 °C Densité: 0.819 Point d'éclair: 76 °C (169 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004591 Numéro CAS: 123-96-6 EINECS: 204-667-0 ONU: 1987 ADR: 3,III Merck Index: 14,6752 |