(±)-2-Heptanol 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
(±)-Methyl pentyl carbinol, (±)-2-Hydroxy heptane, Heptan-2-ol, (±)-Pentyl methyl carbinol
120370500
120370010
120372500
ACRO120370500EA
32
EUR
ACRO120370500
ACRO120370010
ACRO120372500
(±)-2-Heptanol 99+%
(±)-2-Heptanol
Formule:
C₇H₁₆O MW: 116.2 g/mol Point d'ébullition: 160…162 °C (760 mmHg) Densité: 0.8175 g/cm³ Point d'éclair: 59 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004587 Numéro CAS: 543-49-7 EINECS: 208-844-3 ONU: 1987 ADR: 3 III Merck Index: 13,04682 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Specific gravity | (20°C) 0.816 to 0.819 |