Imprimer
(±)-Butanol-2, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
96870-10ML-F 96870-1ML-F
96870-10ML-FEA 333 EUR
96870-10ML-F 96870-1ML-F
(±)-Butanol-2, Supelco®
(±)-Butanol-2
Formule: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Point d'ébullition: 94 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0,8534 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004569
Numéro CAS: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
ONU: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e027469aa134a1d4c8aa9d7d577c02059cf4a6bd&vid=7fc18cf3c496d9601d557b45146dc6561dc89923&prid=web&clid=SAPDAM