Imprimer
(±)-Butanol-2 98, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: (±)-sec-Butanol, (±)-sec-Butyl alcohol, (±)-Ethyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy butane, sec-Butanol, sec-Butyl alcohol, (±)-Methyl ethyl carbinol
20811.292EA 34.7 EUR
20811.292 20811.326
(±)-Butanol-2 98, GPR RECTAPUR®
(±)-Butanol-2
Formule: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
MW: 74.12 g/mol
Point d'ébullition: 94
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0.8534 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 23
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004569
Numéro CAS: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
ONU: 1120
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Boiling point 98.5 - 100.5 °C
Density (20/4) 0.805 - 0.809
Evaporation residue Max. 100 ppm