(±)-Butanol-2, anhydre 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables.
Purity: 99%
CAS No.: 78-92-2
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 26°(79°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.808
Refractive Index: 1.3970
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -115°
Boiling Point: 98-101°
Beilstein Reference: 1718765
Merck Reference: 14,1541
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00004569
Formule:
H₃CCH₂CH(OH)CH₃ Point d'ébullition: 98…101 °C Point de fusion: –115 °C Densité: 0,808 Point d'éclair: 26 °C (79 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004569 Numéro CAS: 78-92-2 EINECS: 201-158-5 ONU: 1120 ADR: 3,II Merck Index: 14,1541 |