Imprimer
(±)-Epichlorhydrine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (±)-1-Chloro-2,3-epoxypropane, Epichlorohydrin, (±)-3-Chloro-1,2-epoxypropane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane, Epichlorhydrin, (±)-Glycerol epichlorhydrin, 3-Chloro-1,2-epoxypropane
117780010 117780025 117780250 117780100
ACRO117780010EA 70.1 EUR
ACRO117780010 ACRO117780025 ACRO117780250 ACRO117780100
(±)-Epichlorhydrine 99%
(±)-Epichlorhydrine
Formule: C₃H₅ClO
MW: 92.52 g/mol
Point d'ébullition: 115…117 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –57 °C
Densité: 1.18 g/cm³
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005132
Numéro CAS: 106-89-8
EINECS: 203-439-8
ONU: 2023
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03642
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4365 to 1.4385 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Silicate and phosphate ≤5 ppm (as SiO2)
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %