Imprimer
Acide osmique 4% en solution aqueuse
Fournisseur: Serva
Danger
Synonyms: Osmium (VIII) oxide, Osmic acid anhydride, Osmic acid
31253.01 31253.02 31253.03 31253.04
SERA31253.01EA 40 EUR
SERA31253.01 SERA31253.02 SERA31253.03 SERA31253.04
Acide osmique 4% en solution aqueuse
Acide osmique
Formule: O₄Os
MW: 254.23 g/mol
Point d'ébullition: 130
Point de fusion: 40
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011150
Numéro CAS: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
ONU: 3287
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,06962