Imprimer
Acide osmique 4% (p/p) dans l'eau
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Osmium (VIII) oxide, Osmic acid anhydride, Osmic acid
319010050 319010100
ACRO319010050EA 178 EUR
ACRO319010050 ACRO319010100
Acide osmique 4% (p/p) dans l'eau
Acide osmique
Formule: O₄Os
MW: 254.23 g/mol
Point d'ébullition: 130
Point de fusion: 40
Densité: 1.04 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011150
Numéro CAS: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
ONU: 3287
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,06962
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Solution
Strength 3.92 to 4.08 %