Imprimer
Acide sulfurique 50%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
20696.293EA 36.8 EUR
20696.293 20696.460
Acide sulfurique 50%, TECHNICAL
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: >100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 50 %