Imprimer
Acide orthophosphorique 85%
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Phosphoric acid
9079.1 9079.2
ROTH9079.1EA 0 EUR
ROTH9079.1 ROTH9079.2
Acide orthophosphorique 85%
Acide orthophosphorique
Formule: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Point d'ébullition: 158
Point de fusion: 21
Densité: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
ONU: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344