Acide orthophosphorique ≥85%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JPE, NF, E338, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Danger
|
1.00563.1000
1.00563.2500
1.00563.9025
1.00563.9950
1.00563.9180
1.00563.5000
1.00563.1000EA
253
EUR
1.00563.1000
1.00563.2500
1.00563.9025
1.00563.9950
1.00563.9180
1.00563.5000
Acide orthophosphorique ≥85%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JPE, NF, E338, SAFC®
Acide orthophosphorique
Formule:
H₃PO₄ Point de fusion: 28 °C Densité: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011340 Numéro CAS: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 ONU: 1805 ADR: 8,III |