Imprimer
Microtubes à centrifuger avec bouchon clipsable, Costar®
Fournisseur: Corning
3207 3208 3209 3213 3620 3621 3622
525-0008EA 39.98 EUR
525-0008 525-0009 525-0010 525-0011 525-0012 525-0013 525-0014
Microtubes à centrifuger avec bouchon clipsable, Costar®
Tubes Microtubes à centrifuger
PP, graduated, autoclavable.
  • Graduations externes et zone d'écriture dépolie pour faciliter l'identification des échantillons
  • La conception de joint positif permet l'ouverture et la fermeture répétées
  • Surface du capuchon plane pour un étiquetage pratique
  • Résiste à une FCR maximale de 17000×g
Ces microtubes à centrifuger sont fabriqués à partir de polypropylène naturel (incolore) ou coloré et sont certifiés sans RNase/DNase.
Le pack multicolore comprend un sac de tubes de chacune des couleurs suivantes: orange, rouge, jaune, vert et bleu.
Informations de commande: Optional autoclavable plastic tube racks sold separately.