Imprimer
Acide orthophosphorique 5%, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Phosphoric acid
03057.2000 03057.3000 03057.4000 03057.5020 03057.6020
KRAF03057.2000EA 0 EUR
KRAF03057.2000 KRAF03057.3000 KRAF03057.4000 KRAF03057.5020 KRAF03057.6020
Acide orthophosphorique 5%, très pur
Acide orthophosphorique
Formule: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Point d'ébullition: 158
Point de fusion: 21
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
ONU: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344