Imprimer
Sodium hydroxyde 30% (p/p) 40% (p/v) en solution aqueuse, GPR RECTAPUR® à faible teneur en azote
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Caustic soda
191533KEA 49.4 EUR
191533K 191536N 191537X 19153LF
Sodium hydroxyde 30% (p/p) 40% (p/v) en solution aqueuse, GPR RECTAPUR® à faible teneur en azote
Sodium hydroxyde
A polyethylene tap (product 33269 2K) can be fitted to the 5 litre pack.
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: ∼1.33 g/ml (20  °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (W/V) 38.6 - 41.7 %
Appearance Clear colourless liquid
Identification (Na) Passes test
CO3 (as Na2CO3) Max. 0.2 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm