Acide fluorhydrique 40%, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00335.0500
1.00335.2500
1.00335.1000
1.00335.0250
1.00335.0500EA
84.7
EUR
1.00335.0500
1.00335.2500
1.00335.1000
1.00335.0250
Acide fluorhydrique 40%, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Acide fluorhydrique
Formule:
HF Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011346 Numéro CAS: 7664-39-3 EINECS: 231-634-8 ONU: 1790 ADR: 8 (6.1),II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -44 °C |
Boiling Point | 112 °C |
Density | 1.13 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) strongly acid |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |